Learn More
Sulfato de indio(III), anhidro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13464-82-9 | In2O12S3 | 517.80 g/mol
161.00€ - 532.00€
CAS | 13464-82-9 |
---|---|
Fórmula molecular | In2O12S3 |
Peso molecular (g/mol) | 517.80 |
Número MDL | MFCD00011059 |
Clave InChI | XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H |
Sinónimo | indium sulfate, indisulfat, indium sulphate, indium iii sulfate, diindium tris sulphate, indium trisulfate, diindium trisulfate, indium sequisulfate, sulfuric acid, indium salt, indisulfat german |
PubChem CID | 26044 |
SMILES | [In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11349237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040102.14 |
25 g |
161.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11339237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040102.22 |
100 g |
532.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Indium(III) sulfate, anhydrous is used in the preparation of indium or indium containing substances like copper indium selenide. It is employed to electroplate indium metal, as a hardening agent in gold electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
13464-82-9 | |
517.80 | |
XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H | |
26044 |
In2O12S3 | |
MFCD00011059 | |
indium sulfate, indisulfat, indium sulphate, indium iii sulfate, diindium tris sulphate, indium trisulfate, diindium trisulfate, indium sequisulfate, sulfuric acid, indium salt, indisulfat german | |
[In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Especificaciones
Indium(III) sulfate | |
13464-82-9 | |
Sólido | |
In2O12S3 | |
indium sulfate, indisulfat, indium sulphate, indium iii sulfate, diindium tris sulphate, indium trisulfate, diindium trisulfate, indium sequisulfate, sulfuric acid, indium salt, indisulfat german | |
XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H | |
diindium(3+) trisulfate | |
26044 | |
99.99% | |
Hygroscopic |
Anhydrous | |
Gris | |
(base metálica) | |
MFCD00011059 | |
Soluble in water. | |
[In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O | |
517.80 | |
517.83 | |
Odorless | |
3.438 g/mL |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 236-689-1
missing translation for 'rtecsNumber' : NL1925000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno