Learn More
Sulfato de indio(III) hidrato, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11370108
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular In2(SO4)3·xH2O
Número MDL MFCD00149747
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium (III) sulfate hydrate
Punto de fusión 250°C (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.83 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%