Learn More
Sulfato de indio(III) hidrato, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific™
Product Code. 11390108
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Fórmula molecular In2(SO4)3·xH2O
Número MDL MFCD00149747
Specifications
Nombre del producto químico o material Indium (III) sulfate hydrate
Punto de fusión 250°C (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 250 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.83 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.