Learn More
Sulfuro de indio(III), 99,995% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12030-24-9 | In2S3 | 325.82 g/mol
62.60€ - 810.00€
CAS | 12030-24-9 |
---|---|
Fórmula molecular | In2S3 |
Peso molecular (g/mol) | 325.82 |
Número MDL | MFCD00011061 |
Clave InChI | SIXIBASSFIFHDK-UHFFFAOYSA-N |
Nombre IUPAC | diindium(3+) trisulfanediide |
SMILES | [S--].[S--].[S--].[In+3].[In+3] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11306249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044836.04 |
2 g | N/A | ||||||
11396239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044836.09 |
10 g |
264.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11386239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044836.18 |
50 g |
810.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Indium(III) sulfide emerged as a promising low-hazard buffer material and is used to improve the properties of solar cells and also replaces the hazardous CdS. It is a mid band gap semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
12030-24-9 | |
325.82 | |
SIXIBASSFIFHDK-UHFFFAOYSA-N | |
[S--].[S--].[S--].[In+3].[In+3] |
In2S3 | |
MFCD00011061 | |
diindium(3+) trisulfanediide |
Especificaciones
Indium (III) sulfide | |
12030-24-9 | |
Polvo | |
In2S3 | |
Insoluble in water and organic solvents. | |
[S--].[S--].[S--].[In+3].[In+3] | |
325.82 | |
99.995% | |
Moisture sensitive |
1050°C | |
Rojo a naranja | |
(base metálica) | |
MFCD00011061 | |
SIXIBASSFIFHDK-UHFFFAOYSA-N | |
diindium(3+) trisulfanediide | |
325.83 | |
Like rotten eggs |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H332-H315-H319-H335
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 234-742-3
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno