Learn More
Sulfuro de indio(III), 99,999% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Indium (III) sulfide |
Punto de fusión | 1050°C |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 2 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.83 |
Porcentaje de pureza | 99.999% |
Olor | Like rotten eggs |
Sensibilidad | Moisture sensitive |