Learn More
Trifluorometanosulfonato de indio(III), 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Indium(III) trifluoromethanesulfonate is used as a Lewis acid catalyst in organic synthesis and as a co-catalyst in organometallic catalysis. It is also used as a reactant in the preparation of stable indium bacteriochlorins and decahydroquinoline-type toxins through intramolecular hetero Diels-Alder reactions. Further, it is used in the synthesis of benzoxazoles through cyclocondensations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Indium(III) trifluoromethanesulfonate |
Punto de fusión | (decomposition) |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 10 g |
Número UN | UN3261 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in hydrocarbons and diethyl ether. Insoluble in water |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 562.02 |
Porcentaje de pureza | ≤99% |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.