Learn More
Lingote de indio, policristalino, Puratronic™, +99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Indium ingot |
CAS | 7440-74-6 |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Fórmula molecular | In |
Número MDL | MFCD00134048 |
Cantidad | 50 g |
Sinónimo | indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic |
Clave InChI | APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [In] |
Nombre IUPAC | indio |