Learn More
Óxido de indio, dopado con estaño, precursor polimérico, óxido ≈20 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Indium oxide |
Nombre de nota | Tin doped, polymeric precursor |
Forma física | Líquido viscoso |
Cantidad | 2 g |
Número UN | UN1993 |
Temperatura de inflamación | 13°C (55°F) |
Información de solubilidad | Soluble in hexane and toluene; Insoluble in alcohols |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Oxide ≈20 wt% |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de indio, dopado con estaño, precursor polimérico, óxido ≈20 % de peso, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido