Learn More
Polvo de indio, malla -100, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Indium powder |
Color | Plata a gris |
Punto de fusión | 156.6°C |
Punto de ebullición | 2072°C |
Densidad | 7.31 g/mL |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número UN | UN3089 |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.82 |
Porcentaje de pureza | 99.99% |