Learn More
Polvo de indio, malla -325, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361638
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
CAS: 7440-74-6 | In | 114.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-74-6
Fórmula molecular In
Peso molecular (g/mol) 114.82
Número MDL MFCD00134048
Clave InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nombre IUPAC indio
SMILES [In]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium powder
Color Plata a gris
Punto de fusión 156.6°C
Punto de ebullición 2072°C
Densidad 7.31 g/mL
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3089
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.82
Porcentaje de pureza 99.99%
Tamaño de malla −325 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo gris-plata