Learn More
Óxido de estaño e indio, grado de deposición al vacío, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7052149
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 50926-11-9 | InOSn | 249.527 g/mol
Indium tin oxide is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50926-11-9
Fórmula molecular InOSn
Peso molecular (g/mol) 249.527
Número MDL MFCD00171662
Clave InChI AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acmc-1au9m, tin ii oxide indigane
PubChem CID 57350325
Nombre IUPAC indio;oxoestaño
SMILES O=[Sn].[In]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium tin oxide
Forma física Piezas de 3-12 mm
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza 99.99%