Learn More
Alambre de indio, 0,5 mm de diámetro, Puratronic™, >99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 m
2.5 m
25 m
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Indium |
Color | Plata-blanco |
Aspecto | Silvery-white wire |
Intervalo de porcentaje de ensayo | >99.998% (Metals basis) |
Cantidad | 10 m |
Olor | Odorless |
Formulario | Alambre, ≈1,43g/m |