Learn More
Molecular Probes™ Indo-1, AM, penetrable en células, envasado especial
Indo-1, AM, que penetra en las células: embalaje especial
Marca:  Molecular Probes™ I1223
Código de producto. 11574886
  • 405.00€ / paquete de 20
Descripción
Este indo-1, AM que penetra en la célula es un indicador: de CA2+ radiométrico y muy excitable. El máximo de emisión de indo-1 cambia de ∼ 475 nm en Ca2+ de medio libre a ∼ 400 nm cuando el colorante está saturado con Ca2+. Esta forma de éster AM del tinte está disponible en cantidades de 1 mg (I-1203) y en solución de 1 mm (I-1226). También hay disponible una forma salina de pentapotasio (F-1202) impermeable a las células del tinte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Viabilidad celular, proliferación y adquisición de imágenes celulares, Citometría de flujo
Indo-1 AM
Sólido
Temperatura ambiente
Fluorescente
Microscopio de fluorescencia, Microfotómetro, Citómetro de flujo
A base de colorantes fluorescentes
20 x 50 μg