Learn More
Indol-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10512941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
CAS: 487-89-8 | C9H7NO | 145.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 487-89-8
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.16
Número MDL MFCD00005622
Clave InChI OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indole-3-carboxaldehyde, 3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, indole-3-aldehyde, indole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxyaldehyde, 3-indolecarboxaldehyde, beta-indolylaldehyde, 3-indolecarbaldehyde, indol-3-carboxaldehyde
PubChem CID 10256
ChEBI CHEBI:28238
Nombre IUPAC 1H-indol-3-carbaldehído
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indole-3-carboxaldehyde
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 193°C to 199°C
Temperatura de inflamación 240°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 21, 313
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Indole-3-carboxaldehyde