Learn More
Ácido indol-5-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1670-81-1 | C9H6NO2 | 160.15 g/mol
39.90€ - 120.00€
CAS 1670-81-1
Fórmula molecular C9H6NO2
Peso molecular (g/mol) 160.15
Número MDL MFCD00005678
Clave InChI IENZCGNHSIMFJE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo indole-5-carboxylic acid, 5-carboxyindole, 5-indolecarboxylic acid, indole-5-carboxylic aicd, pubchem1694, 5-carboxy-1h-indole, indole-5-carboxylicacid, indol-5-carboxylic acid, 5-indole carboxylic acid, indole 5-carboxylic acid
PubChem CID 74280
Nombre IUPAC Ácido 1H-indol-5-carboxílico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C2NC=CC2=C1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10489610
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
122210010
1 g Frasco de vidrio
39.90€
1 g
10696312
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
122210050
5 g Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
1670-81-1
160.15
IENZCGNHSIMFJE-UHFFFAOYSA-M
74280
[O-]C(=O)C1=CC=C2NC=CC2=C1
C9H6NO2
MFCD00005678
indole-5-carboxylic acid, 5-carboxyindole, 5-indolecarboxylic acid, indole-5-carboxylic aicd, pubchem1694, 5-carboxy-1h-indole, indole-5-carboxylicacid, indol-5-carboxylic acid, 5-indole carboxylic acid, indole 5-carboxylic acid
Ácido 1H-indol-5-carboxílico
Especificaciones
Indole-5-carboxylic acid
1670-81-1
Beige a amarillo
97.5% min. (HPLC)
MFCD00005678
IENZCGNHSIMFJE-UHFFFAOYSA-M
Ácido 1H-indol-5-carboxílico
74280
98%
98%
207.0°C to 212.0°C
Auténtico
C9H6NO2
indole-5-carboxylic acid, 5-carboxyindole, 5-indolecarboxylic acid, indole-5-carboxylic aicd, pubchem1694, 5-carboxy-1h-indole, indole-5-carboxylicacid, indol-5-carboxylic acid, 5-indole carboxylic acid, indole 5-carboxylic acid
[O-]C(=O)C1=CC=C2NC=CC2=C1
160.15
161.16
Polvo
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación cutánea.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en contacto con la piel.
Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 216-799-6
Nombre del producto
  • Indole-5-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.