Learn More
Indolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10053613
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 496-15-1 | C8H9N | 119.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 496-15-1
Fórmula molecular C8H9N
Peso molecular (g/mol) 119.17
Número MDL MFCD00005705
Clave InChI LPAGFVYQRIESJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indoline, 2,3-dihydroindole, 1-azaindan, dihydroindole, 1h-indole, 2,3-dihydro, azaindane, benzopyrrolidine, aza-indane, indoline, 19, pubchem7502
PubChem CID 10328
ChEBI CHEBI:43295
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1H-indol
SMILES C1CNC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indoline
Punto de fusión -21°C
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.0630g/mL
Punto de ebullición 220°C to 221°C
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5920 to 1.594
Cantidad 500 g
Beilstein 20, 257
Gravedad específica 1.063
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.