Learn More
Indolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414453
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
CAS: 496-15-1 | C8H9N | 119.167 g/mol
Indole is used in perfumery and in preparing tryptophan, one of the 20 amino acids commonly found in animal proteins. It has important application in the industry of plant growth. It is used to prepare indoleacetic acid (auxin) and other plant growth substances which help the development of roots in plant. Indole and its derivatives are widely used in making perfumes, dyes, agrochemicals and medicines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El indol se utiliza en la perfumería y en la preparación del triptófano, uno de los 20 aminoácidos que se encuentran comúnmente en las proteínas animales. Tiene una aplicación importante en la industria del crecimiento de plantas. Se utiliza para preparar ácido indoleacético (auxina) y otras sustancias de crecimiento vegetal que ayudan al desarrollo de raíces en la planta. El indol y sus derivados se utilizan ampliamente en la fabricación de perfumes, colorantes, agroquímicos y medicamentos.
Solubilidad
Completamente miscible en agua a 5 g/l (20 °C).
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes, ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 496-15-1
Fórmula molecular C8H9N
Peso molecular (g/mol) 119.167
Número MDL MFCD00005705
Clave InChI LPAGFVYQRIESJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indoline, 2,3-dihydroindole, 1-azaindan, dihydroindole, 1h-indole, 2,3-dihydro, azaindane, benzopyrrolidine, aza-indane, indoline, 19, pubchem7502
PubChem CID 10328
ChEBI CHEBI:43295
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1H-indol
SMILES C1CNC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indoline
Punto de fusión -21°C
Densidad 1.062
Punto de ebullición 220°C to 221°C
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.593
Cantidad 1000 g
Beilstein 111915
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Fully misicible in water at 5g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.17
Porcentaje de pureza 99%