Learn More
Acetato de indoxilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3778859 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 608-08-2 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608-08-2
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.19
Número MDL MFCD00014561
Clave InChI JBOPQACSHPPKEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetoxyindole, indoxyl acetate, 3-indoxyl acetate, indoxyl-o-acetate, 3-indolyl acetate, indole, 3-acetato, indoxylacetate, 1h-indol-3-ol, 3-acetate, 1h-indol-3-ol, acetate ester, acetic acid, 3-indolyl ester
PubChem CID 11841
Nombre IUPAC 1H-indol-3-il acetato
SMILES CC(=O)OC1=CNC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indoxyl acetate
Punto de fusión 128.0°C to 131.0°C
Color Incoloro a lila
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 21, 71
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales brilantes
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Indoxyl acetate