Learn More
Reichert™ Refractómetros para análisis de líquidos industriales
Diseñado específicamente para comprobar la relación o concentración de fluidos industriales solubles en agua
Marca: Reichert™ 13754000
257.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Includes:
- Maletín de transporte de plástico duradero
- Pipetas de aplicación de muestras
- Llave de ajuste de calibración
Descripción
Los analizadores portátiles son ideales para aplicaciones que incluyen refrigerantes y lubricantes para trabajo de metales, fluidos para tratamiento térmico, fluidos hidráulicos, espuma para extinción de incendios y baños de chapado.
- La compensación automática de temperatura proporciona lecturas exactas sin tablas de corrección o medición de la temperatura
- Escala de compensación de la temperatura, de 15 ° a 38 °C
- Escalas grandes y fáciles de leer, y profundidad de campo
- Portátil: sin necesidad de batería ni cable de corriente
- Carcasa robusta y resistente a productos químicos
Modelo IFT10HP
- Instrumento óptico de alta precisión con escala de 0 a 10 mejorada con incrementos de 0,1 para probar fluidos de corte y molienda sintéticos de baja concentración y lubricantes
- Ocular enfocable 10X
- Los componentes ópticos de vidrio antirreflectante recubiertos mejoran la iluminación y el contraste de la línea de sombra
- Carcasa y ocular sellados; resistencia al agua y al polvo con índice de protección IP67
- La carcasa negra de policarbonato reduce la luz difusa
- La escala arbitraria 0-30 se divide en incrementos de 0,5; precisión al ±0,25 %
- Ocular con gran profundidad de enfoque
- Diseñado para su uso en la planta de producción; resistente a impactos para soportar caídas repetidas desde 91,44 cm (3 ft)
Servicio Técnico
Un año
Especificaciones
0 a 30 Brix | |
Agua destilada | |
0,5% | |
Maletín de transporte de plástico duradero, pipetas de aplicación de muestras y llave de ajuste de calibración |
Desde 1,33 hasta 1,38 | |
±0,2 | |
Ideal para aplicaciones como refrigerantes y lubricantes para trabajo del metal, líquidos de tratamiento térmico, líquidos hidráulicos, espuma de extinción de incendios y baños de galvanizado | |
De 15 °C a 38 °C |