Learn More
Miele Professional™ Inyector
Boquilla de inyector E 351 para la limpieza óptima de los elementos de lavado Tamaño 4 x 160 mm
Marca:  Miele Professional™ 3809500
20.73 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15325504
  • 23.40€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Descripción
  • Adecuado para su uso en una unidad de inyector móvil
  • Se puede combinar con la pinza E 353.
  • Ø4 x 160 mm, conexión roscada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Boquilla de inyector para la limpieza óptima de los elementos de lavado
Inyector
E 351
4 × 160 mm (diám. × alt.)
1 Unidad
Acero inoxidable
Acero inoxidable
en una unidad de inyector móvil
160 mm