Learn More
METTLER TOLEDO™ Electrodos de pH InLab ™ Cool
A glass pH electrode with an integrated temperature sensor rated to -30°C, making it ideal for measuring cold samples.
371.00€ - 501.00€
Especificaciones
Junta | Funda de vidrio inmóvil |
---|---|
Material | Vidrio |
Intervalo de pH | De 1 a 11 |
Membrana | Vidrio LoT |
Intervalo de temperatura (métrico) | De -30 °C a +80 °C |
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10642244
|
METTLER TOLEDO™
51343174 |
S7 |
371.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15539601
|
METTLER TOLEDO™
30247850 |
Clavija múltiple |
501.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- For use with METTLER TOLEDO SevenExcellence and SevenCompact meters as well as other brands. Connection cables may be required.
- Intelligent Sensor Management (ISM) electrodes capture and save calibration data, which is then automatically recognized by the meter once connected.
- Capture electrode calibration and results with LabX software, designed for advanced data management and 21CFR part 11 regulatory compliance.
- Compatible with InMotion Autosampler to automate measurement and cleaning of up to 303 samples.
Featured Applications
- Cold samples: can measure down to -30°C
- TRIS compatible
Accessories & Care
- Immovable glass sleeve junction, refillable with FRISCOLYT-B™ (51343185)
- Store in 3M KCl (51350072) or InLab Storage Solution (30111142)
- Recommended for use with METTLER TOLEDO buffers (Sachets: 51302080, Bottles: 63056116)
Especificaciones
Funda de vidrio inmóvil | |
De 1 a 11 | |
De -30 °C a +80 °C |
Vidrio | |
Vidrio LoT |