Learn More
Welch™ Separador de entrada para bomba de vacío de paletas giratoria de accionamiento directo CRVpro
Para su uso con bomba de vacío de paletas giratoria de accionamiento directo CRVpro
Marca: Welch™ 320016
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El separador de admisión separa los aerosoles de fase líquida del flujo de gas, lo que permite reducir las sustancias contaminantes químicas en el aceite de la bomba
Especificaciones
Separador de entrada | |
Separa los aerosoles de fase líquida del flujo de gas | |
Bomba de paletas giratorias |