Learn More
Miele Professional™ introducir
Inserto E 965 para la carga óptima de vasos de precipitados de 250 - 600 ml
Marca: Miele Professional™ 5848290
937.40 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Equipado con 15 x 3 barras estabilizadoras para vasos de precipitados de 250 ml hasta 600 ml
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
522 mm | |
357 mm |
Inserto/módulo para vasos de precipitados | |
Lavadoras/desinfectadoras de gran capacidad, laboratorio | |
173 mm |