Learn More
Ohaus™ Inserte el retenedor
Retenedor de encastre OHAUS™ adecuado para usar con un mezclador vórtex.
Marca:  Ohaus™ 30400227
138.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15792639
  • 151.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Descripción
  • OHAUS ofrece una gran selección de accesorios que pueden ser Se utiliza en todos los mezcladores de vórtice OHAUS
  • Aumente el rendimiento mezclando varias muestras a la vez
  • Mezcle sin esfuerzo hasta 52 microtubos u ocho microplacas
  • Elija el soporte adecuado para el tamaño de la muestra, o seleccione la plaquita plana y el corte para ajustarse a las especificaciones personalizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Inserte el retenedor
Aluminio
Inserte el retenedor
Vortexer
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Ohaus™ Inserte el retenedor > Material: Aluminio