Learn More
Patrones de verificación de instrumentos para ICP/MS, conjunto de 5, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Quantità:
5 x 125 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
- Patrones de verificación de instrumentos para ICP-MS
- Conjunto de 5
- 125 ml volumen
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico | Instrument Check Standards, Set of 5 |
Nota nome | Set of 5 |
Imballaggio | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
Tecnica | ICP-MS |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Tipo di soluzione | Standard Solution |
Tipo | ICP/ICP-MS Standard |
Quantità | 5 x 125 mL |
Grado | Trazas ICP/ICP-MS |
Mostrar más |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio