Learn More
Hamilton™ Dispensador Terasaki
Este dispensador de varias jeringas dispensa con precisión seis muestras simultáneamente hasta 50 veces con la presión de una palanca.
Marca: Hamilton™ 201930
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñado para el llenado rápido de 60 placas HLA/Terasaki de pocillos con 6,35 mm de espacio entre los pocillos
- Utiliza agujas extraíbles
- Disponible en una gama de volúmenes
Especificaciones
1 por unidad | |
Dispensador | |
Vidrio de borosilicato, PTFE | |
250 μl |