Learn More
HUBER Manguera aislada
Smooth silicon hose
Marca:  HUBER 6428
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10710913
  • 1710.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Descripción
  • metálica
  • Temperatura mín.: - 100 °C
  • Temperatura máx.: 350 °CC
  • Conexión: M30 x 1,5
  • Anchura nominal: 20 mm
  • Aislamiento: Aislamiento especial con manguera de silicona suave adicional, extremos cubiertos con tapones de silicona
Especificaciones
Especificaciones
-100°C a +350°C
Manguera aislada
300 cm