Learn More
Jeringas de insulina
Utilice estas jeringas para la aspiración de líquidos o para la recogida de sangre u otros líquidos corporales.Las jeringas de insulina Terumo™ tienen un diseño exclusivo de doble biselado para mayor comodidad del paciente.
Marca:  Terumo 8SS01T26131
Código de producto. 11743333
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Agujas ultraafiladas
  • Cuerpos transparentes
  • Marcas de escala precisas y en negrita
  • Acción suave del émbolo
  • Envases desplegables a prueba de manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
26 G
100/paq.
1 ml
Jeringa de insulina Terumo
100/paq.