Learn More
Grant Instruments™ Bloque intercambiable
For use with 0.2mL tubes, strips and 96-well microtitre plates used in molecular biology and biotechnology applications. Grant Instruments™ Interchangeable Block for QB Series Dry Block Heaters can withstand temperatures up to 100°C.
Marca: Grant Instruments™ QB-50
144.67 EUR hasta el 2025-09-30
Use el código promocional "24296" para aplicar la oferta.
Descripción
- Para su uso con el sistema de calentamiento en bloque seco QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 y QBA2
- Admite una gran variedad de tamaños de tubos de ensayo
- Disponible en formato de bloque simple sin agujeros
Especificaciones
Tubos para centrífuga de 29 mm de diámetro e instrumentos de vidrio universales | |
4 | |
50 ml | |
Profundidad de orificio 50 mm |
Aluminio | |
Bloque | |
140 x 50 x 63 mm |