Learn More
Grant Instruments™ Bloque intercambiable
For use with 0.2mL tubes, strips and 96-well microtitre plates used in molecular biology and biotechnology applications. Grant Instruments™ Interchangeable Block for QB Series Dry Block Heaters can withstand temperatures up to 100°C.
Marke: Grant Instruments™ QB-24
143.09 EUR hasta el 2025-09-30
Use el código promocional "24296" para aplicar la oferta.
Beschreibung
- Para su uso con el sistema de calentamiento en bloque seco QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 y QBA2
- Admite una gran variedad de tamaños de tubos de ensayo
- Disponible en formato de bloque simple sin agujeros
Spezifikation
Tubos de ensayo de 24 mm de diámetro y frascos universales | |
5 | |
24 mm | |
Profundidad de orificio 50 mm |
Aluminio | |
Bloque | |
140 x 50 x 63 mm |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.