Learn More
Grant Instruments Interchangeable Block for PCMT and PCMT PLUS Thermoshakers
Código de producto. 30274373
Click to view available options
Admite:
20 x 10 mm Cuvette Tubes
20 x 12 mm Tubes
24 x 1.8 mL Cryovials
24 x 3.6 to 4.5 mL Cryovials
32 x 0.5 mL Microtubes
4 x 50 mL Tubes
8 x 15 mL Tubes
8 x 5 mL Tubes
Thermal blocks for use with PCMT and PCMT PLUS thermoshakers.
  • Block heating/cooling
  • Fits PCMT and PCMT PLUS
  • Max 1,400 rpm
Available to fit the following tubes:
  • 20 x 12 mm Tubes
  • 20 x 10 mm Cuvette Tubes
  • 24 x 3.6 to 4.5 mL Cryovials
  • 24 x 1.8 mL Cryovials
  • 32 x 0.5 mL Microtubes
  • 4 x 50 mL Tubes
  • 8 x 15 mL Tubes
  • 8 x 5 mL Tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Color White, Blue
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (métrico) 100 mL
Material de la cámara Aluminum
Para utilizar con (equipo) PCMT and PCMT PLUS
Admite 8 x 15 mL Tubes
Material Aluminum
No. of Places 8
Humedad relativa 80%
Intervalo de temperatura (métrico) 4°C to 80°C
Tipo Thermal Block
Para utilizar con (aplicación) Thermal Mixing
N.º de bloques 1
Cantidad 1 Ea.
Estabilidad de la temperatura 0.1°C
Tamaño del tubo 15 mL
Garantía 2 Years
Dimensiones interiores (F x An x Al) 130 x 130 x 106 mm
Longitud (imperial) 5.12 in.
Longitud (métrico) 130 mm
Anchura (imperial) 5.12 in.
Anchura (métrico) 130 mm
Altura (imperial) 4 in.
Altura (métrico) 106 mm
Fondo (imperial) 4 in.
Fondo del pocillo (imperial) 1.77 in.
Fondo (métrico) 106 mm
Fondo del pocillo (métrico) 45 mm
Diámetro de base (imperial) 5.12 in.
Diámetro del pocillo (imperial) 0.66 in.
Diámetro (métrico) 130 mm
Diámetro de base (métrico) 130 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 17 mm
Peso con embalaje (imperial) 2.2 lb.
Peso con embalaje (métrico) 1 kg
Peso (imperial) 1.7 lb.
Peso (métrico) 0.8 kg