Learn More
Invitrogen™ Tampón de fijación IC eBioscience™
Se puede utilizar para fijar las células antes de la permeabilidad con el tampón de permeabilidad (cat. 00-8333) al realizar la tinción intracelular de antígenos localizados en el citoplasma y la vía secretora, como citoquinas, quimiocinas y factores de crecimiento.
Marca: Invitrogen™ 00-8222-49
110.20 EUR hasta el 2025-08-31
Use el código promocional "24157" para aplicar la oferta.
Alertas:
Contiene formaldehído
Descripción
- Compatible con anticuerpos conjugados con fluorocromo de tinción superficial
- Se puede utilizar como un tampón de almacenamiento a corto plazo para células teñidas con fluorocromo (incluidos los colorantes en tándem) durante un máximo de 3 días entre 2 ° y 8 °C (almacenado en la oscuridad)
Especificaciones
125 mL | |
Reactivo de fijación | |
eBioscience™ | |
Reactivo |
Seguridad y manipulación
- eBioscience IC Fixation Buffer
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Paraformaldehyde