Learn More
Cytiva Kit de inyección INV-907
Una gama de válvulas manuales y automatizadas para satisfacer una variedad de requisitos de rendimiento.
Marca: Cytiva 18-1110-89
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñadas para la biocompatibilidad
- Cada válvula se puede insertar en la trayectoria de flujo sin causar mezclas innecesarias o dilución de la muestra
- Incluye puerto de llenado y aguja
Especificaciones
Kit de inyección | |
ETFE y titanio | |
El kit incluye puerto de llenado y aguja |
Título del producto
Cytiva Kit de inyección INV-907 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido