Learn More
Invitrogen™ 5-(3-Aminoallyl)-UTP (50 mM)
Los nucleótidos modificados de Ambion confieren características únicas a las moléculas de ARN a las que se incorporan.
Marca:  Invitrogen™ AM8437
316.35 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10733447
  • 343.00€ / cada uno
Genómica Powerhouse
Usar código promocional 24117 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
Los nucleótidos modificados de Ambion confieren características únicas a las moléculas de ARN a las que se incorporan. La incorporación de un NTP modificado con aminoalilo, por ejemplo, permite el posterior acoplamiento del grupo amino reactivo a otra molécula como la biotina o un colorante Cy. A diferencia de las NTP acopladas directamente a un colorante, las NTP modificadas con aminoalilo se incorporan casi con la misma eficacia que las NTP no modificadas y son mucho menos costosas que las NTP acopladas a un colorante.
Ambion 5-(3-aminoalil)-UTP (50 mM) se suministra en un solo tubo a 50 mM.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Nucleótidos
Hielo seco
Aminoalil
Ambion™
Líquido
5-(3-Aminoalil)-UTP, 50 mM (50 μL)
Conservar a –70°C.
50 mM
50 μl
Etiquetado de ácidos nucleicos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Invitrogen™ 5-(3-Aminoallyl)-UTP (50 mM) > 50uL