Learn More
Invitrogen™ Lambda Hind III dsDNA Markers
Generates fragments of the sizes 23,130, 9416, 6557, 4361, 2322, 2027, 564, and 125 bp.
Marca:  Invitrogen™ AM7720
608.00 CHF valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24108" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10301095
  • 760.00CHF / Pezzo
Nurture Your Progress
Usa il codice promozionale 24108 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-06-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Generates fragments of the sizes 23,130, 9416, 6557, 4361, 2322, 2027, 564, and 125 bp. These DNA molecular mass markers are supplied with a protocol describing easy labeling of the markers with radioisotopes. They can also be stained with ethidium bromide. One tube contains 200 μg.
Order Info
Shipping Conditions: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
DNA Marker
Agarose Gels
125 to 23.1 kb
200 ug
Liquid
Store at –20°C.
Room Temperature
0.5 mg/mL
Ambion™
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.