Learn More
Invitrogen™ Geles de agarosa E-Gel™ con tinte de gel de ADN SYBR™ Safe, 2%
Menos peligroso
Marca: Invitrogen™ G521802
Includes: Contiene un paquete múltiple de 18 geles.
Descripción
- Listo para usar con agarosa, electrodos y tinción de ADN envasados dentro de un casete seco, desechable y transparente a UV
- No hay geles que verter, tampones que hacer, pasos de tinción o decoloración que realizar ni cajas de gel que montar
- Ofrecen una excelente resolución y claridad en 12 minutos y son excelentes para analizar productos de PCR, digestiones de restricción y preparaciones de plásmidos
- Geles de 2 pocillos con un solo peine
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Contiene un paquete múltiple de 18 geles. Almacenar a temperatura ambiente. | |
E-Gel | |
12 pocillo | |
SYBR Safe | |
Temperatura ambiente |
2% | |
Gel de agarosa | |
Menos peligroso | |
E-Gel™ | |
Peine simple |