Learn More
Invitrogen™ Genomic DNA Purification Tray I
Componente del protocolo químico TransPrep
Marca: Invitrogen™ 4318641
Descripción
Esta bandeja de purificación de ADN genómico (ADNg) de 96 pocillos se usa para el aislamiento de ADN genómico y ARN total a partir de muestras homogeneizadas de tejido vegetal o animal en la estación de trabajo de ácido nucleico automatizada PrepSation ABI PRISM™ 6100 y 6700. También es adecuada para el aislamiento directo de ADN de muestras de alimentos y bacterias. La bandeja de purificación de ADN genómico (ADNg) se utiliza para el protocolo químico TransPrep™.
Se utiliza con la solución de elución de ADN, la solución de precipitación de ADN 1, la solución de precipitación de ADN 2, la solución de lavado de ADN 1 y la solución de lavado de ADN 2.
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, reactivos y accesorios generales de purificación de ADNg, purificación de ADN genómico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Cada paquete contiene 10 bandejas. | |
PrepStation de ácido nucleico 6100, estación de trabajo de ácido nucleico automatizada 6700 | |
10 bandejas |
Placa de 96 pocillos | |
Purificación de ácido nucleico | |
Temperatura ambiente |