Learn More
Platinum™, SYBR™ Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG
Proporciona un sistema útil y sensible para la detección de PCR en tiempo real con el tinte SYBR™ Green I.
461.00€ - 2105.00€
Especificaciones
Método de detección | SYBR |
---|---|
Formato | Tubo |
GC-Rich PCR Performance | Alto |
Método de PCR | qPCR |
Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
Includes: Platinum SYBR Green qPCR SuperMix-UDG (2 × 1.25mL), 50mM Magnesium Chloride (1mL), ROX Reference Dye (100μL), 20X BSA (300μL)
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10633863
|
Platinum™, SYBR™
11733046 |
500 reacciones |
2105.00€
500 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10623863
|
Platinum™, SYBR™
11733038 |
100 reacciones |
461.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El formato de SuperMix combina reactivos de amplificación y de detección en una mezcla preparada para una configuración sencilla y para garantizar resultados reproducibles.
- ADN polimerasa Platinum™ Taq para amplificación sensible desde tan solo 10 copias de objetivo
- Enzima dUTP y UDG 100 % para un control superior de la contaminación cruzada, que ahorra tiempo reduciendo el número de experimentos fallidos
- Tubos separados de tinte ROX de referencia y BSA para facilitar la optimización en placas de 96 pocillos e instrumentos de tubos capilares de vidrio
- Colorante SYBR™ Green I para una detección sencilla y fácil de producto en tiempo real
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
SYBR | |
Alto | |
ADN polimerasa Taq | |
Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7700, sistema 7900HT, GeneAmp 5700, StepOne™, StepOnePlus™, sistema ViiA™ 7, Cepheid SmartCycler, BioRad iCycler iQ | |
Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR | |
Expresión génica |
Tubo | |
qPCR | |
Estándar | |
Platinum™, SYBR™ | |
Hielo seco | |
ADN (genómico), ADNc |