Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid Gigaprep Kit
No phenol, chloroform, ethidium bromide, and cesium chloride
Marca: Invitrogen™ K210009
Includes: RNase A (20 mg/mL in R3), Lysis Buffer (L7), Precipitation Buffer (N3), Equilibration Buffer (EQ1), Wash Buffer (W8), Elution Buffer (E4), TE Buffer (TE) Columns
Descripción
• brazo espaciador más largo que mejora la fijación del ADN• Kit PureLink HiPure Plasmid Gigaprep
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Anion Exchange Resin | |
Cloning, In Vitro Transcription, Next-Generation Sequencing, Nucleic Acid Labeling, PCR, Sequencing, Transfection, Transformation | |
>200μg (Large-Scale) Plasmid DNA |
Bacterial Culture | |
2 Preps | |
ADN plasmídico |