Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ 5M NaCl
Solución premezclada con filtro estéril que contiene 292,2 g/l de NaCl
Marca: Invitrogen™ 24740011
Descripción
- Solución de stock común utilizada en muchas aplicaciones forenses y de biología molecular
- Pruebas de rendimiento y calidad: No se ha detectado ninguna actividad de ADNasa, ARNasa ni proteasa
ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, reactivos generales de purificación de ADN genómico y accesorios, purificación de ADN genómico, técnica Northern, electroforesis en gel y transferencia de ácidos nucleicos, ARNi, epigenética e investigación de ARN no codificante, técnica de Southern
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Cloruro sódico | |
Almacenar entre 15 °C y 30 °C. | |
Ultrapuro™ | |
10 l | |
Temperatura ambiente |
5 M | |
Biología molecular y forense | |
NaCl (cloruro sódico) | |
Grado de biología molecular | |
Líquido |