Learn More
Iodide Iodate concentrate, For 1L standard solution, 0.005 M I2 (0.01N), Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7122100 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
for 1L standard solution, 0.005 M I2 (0.01N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153507-24-5
Número MDL MFCD00011355
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodide Iodate concentrate
Cantidad 1 Pc.
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
Envase Ampolla
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodide Iodate concentrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium hydroxide,Potassium iodide, Potassium iodate