Learn More
Iodide Iodate concentrate, For 1L standard solution, 0.05 M I2 (0.1N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15605210 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
for 1L standard solution, 0.05 M I2 (0.1N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-11-0, 7553-56-2, 7758-05-6, 7732-18-5
Fórmula molecular IK
Número MDL MFCD00011355
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodide Iodate concentrate
Nombre de nota For 1L standard solution, 0.05 M I2 (0.1N)
% mín. CAS >10.0000%
% máx. CAS <30.0000%, <20.0000%
Forma física Concentración
Cantidad 6 x 1 Ea.
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
Nombre IUPAC potasio; yoduro
Peso molecular (g/mol) 166.003
Envase Ampolla
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodide Iodate concentrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium iodate, Potassium iodide, iodine