Learn More
Solución volumétrica y analítica de yodo, 0,1 N, 0,05 M, Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Especificaciones
Especificaciones
Cantidad | 1 L |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.05M |