Learn More
Iodine, Reagent Grade, ≥99.8% (titration), Honeywell™
Código de producto. p-7120491 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
50 g
500 g
Uso con reactivos, ≥99,8 % (valoración)
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7553-56-2
Fórmula molecular I2
Peso molecular (g/mol) 253.81
Número MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clave InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Nombre IUPAC yodo molecular
SMILES II
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodine
Punto de fusión 113.5°C
Color Negro
Forma física Solid
Cantidad 50 g
Número UN UN3495
Beilstein 3587194
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.81g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.8% (titration)
Olor Characteristic
Envase Glass bottle
Presión de vapor 0.31mmHg (25°C), 1mmHg (38.7°C)
Densidad Vapor Density: 9 (vs air)