Learn More
Yodo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405003
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7553-56-2
Fórmula molecular I2
Peso molecular (g/mol) 253.81
Número MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clave InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diyodo
SMILES II
Especificaciones
Punto de fusión 183°C to 186°C (sublimation)
Forma física Sólido
Cantidad 1000 g
Porcentaje de pureza ≥99%