Learn More
Yodo, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 185°C |
Punto de fusión | 113°C |
Color | Gris |
pH | 5.1 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 250 g |
Nombre IUPAC | diyodo |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.81g/mol |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Presión de vapor | 0.41 hPa 25 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Iodine
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.