Learn More
Iodine concentrate, For 1L standard solution, 0.05 M I2 (0.1 N), Honeywell Fluka™
for 1L standard solution, 0.05 M I2 (0.1 N)
49.27€ - 302.02€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15675200
|
Honeywell-Fluka
38060-1EA |
1 Pc. |
49.27€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15685200
|
Honeywell Fluka
38060-6X1EA |
6 x 1 Ea. |
302.02€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
7681-11-0, 7553-56-2, 7732-18-5 |
Especificaciones
Iodine concentrate | |
I2 | |
NONH for all modes of transport | |
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
II | |
253.81 | |
CHEBI:17606 | |
0.05M |
7681-11-0, 7553-56-2, 7732-18-5 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
3587194 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
diyodo | |
807 | |
253.81g/mol | |
Ampolla |
Seguridad y manipulación
P305 + P351 + P338-P314
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Iodine concentrate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: iodine