Learn More
Iodine, Puriss., ≥99.5% (RT), particles (round), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15615870 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
puriss., ≥ 99,5 % (RT), partículas (redondas)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7553-56-2
Fórmula molecular I2
Peso molecular (g/mol) 253.81
Número MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clave InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Especificaciones
Punto de ebullición 184°C (literature)
Nombre del producto químico o material Iodine
Punto de fusión 113°C (literature)
Nombre de nota Puriss., ≥99.5% (RT), particles (round)
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal I2
Número UN UN3495
Beilstein 3587194
Nombre IUPAC diyodo
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.81
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado puriss.
Envase Frasco de vidrio
Densidad 4.930 g/cm3