Learn More
Yodo, puriss., Honeywell Fluka™
Código de producto. 15620660 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 x 100 g
6 x 1 kg
puriss., cumple con las especificaciones analíticas de las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., 99.8-100,5 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7553-56-2
Fórmula molecular I2
Peso molecular (g/mol) 253.81
Número MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clave InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodine
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Cantidad 6 x 100 g
Número UN UN3495
Nombre IUPAC yodo molecular
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.81
Porcentaje de pureza 99.8 to 100.5%
Grado puriss.
Presión de vapor 0.31mmHg (25°C), 1mmHg (38.7°C)
Densidad Vapor Density: 9 (vs air)