Learn More
Yodo, puriss., Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 x 100 g
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
500 g
paquete de 6
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iodine |
Nombre de nota | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP |
Cantidad | 25 g |
Número UN | 3495 |
Beilstein | 3587194 |
Nombre IUPAC | yodo molecular |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.81g/mol |
Porcentaje de pureza | 99.8 to 100.5% |
Grado | puriss. |
Presión de vapor | 0.31mmHg (25°C), 1mmHg (38.7°C) |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction